Tisk…
terc-Butyl-nitrit 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2337-100G OR2337-25G OR2337-500G
APOSOR2337-100GEA 2030 CZK
APOSOR2337-100G APOSOR2337-25G APOSOR2337-500G
terc-Butyl-nitrit 95%
terc-Butyl-nitrit
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
Bod varu: 61…63 °C
Hustota: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002055
CAS číslo: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II