Tisk…
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 6020 CZK
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Bod tání: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086160
CAS číslo: 465514-11-8