Tisk…
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 1950 CZK
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈N₂O₂S
Bod tání: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126746
CAS číslo: 25252-46-4