Tisk…
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23357-1G OR23357-250MG OR23357-5G
APOSOR23357-1GEA 1660 CZK
APOSOR23357-1G APOSOR23357-250MG APOSOR23357-5G
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Vzorec: C₉H₉NOS
Bod varu: 104…108 °C/1,5mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052578
CAS číslo: 107073-27-8