Tisk…
1-(3-Bromophenyl)pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23352-1G OR23352-250MG
APOSOR23352-1GEA 1630 CZK
APOSOR23352-1G APOSOR23352-250MG
1-(3-Bromophenyl)pyrrole
1-(3-Bromophenyl)pyrrole
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Bod tání: 64…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665243
CAS číslo: 107302-22-7