Tisk…
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
OR23348-250MG
APOSOR23348-250MGEA 622 CZK
APOSOR23348-250MG
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Bod tání: 175…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656610
CAS číslo: 61471-45-2