Tisk…
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23342-1G
APOSOR23342-1GEA 4370 CZK
APOSOR23342-1G
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086127
CAS číslo: 111247-61-1