Tisk…

2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 2820 CZK
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Bod tání: 210…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682072
CAS číslo: 127958-10-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR