Tisk…
6-Phenoxypyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23323-1G OR23323-25G OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA 622 CZK
APOSOR23323-1G APOSOR23323-25G APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,22 g/mol
Bod tání: 71…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01692449
CAS číslo: 25194-67-6