Tisk…
6-Phenoxy-3-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR23319-100MG
APOSOR23319-100MGEA 1660 CZK
APOSOR23319-100MG
6-Phenoxy-3-formylpyridine
6-Phenoxy-3-formylpyridine
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681950
CAS číslo: 173282-69-4