Tisk…
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23313-1G OR23313-250MG OR23313-5G
APOSOR23313-1GEA 4200 CZK
APOSOR23313-1G APOSOR23313-250MG APOSOR23313-5G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Bod tání: 200…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682065
CAS číslo: 28077-41-0