4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR23311-25G
OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA
17360
CZK
APOSOR23311-25G
APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₉N₃ Bod varu: 122…124 °C/0,05mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03086117 CAS číslo: 216144-45-5 |