Tisk…
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 622 CZK
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191922
CAS číslo: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II