Tisk…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23309-25G
APOSOR23309-25GEA 3610 CZK
APOSOR23309-25G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Bod tání: 41…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452233
CAS číslo: 27913-99-1