Tisk…

4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid

OR23308-1G OR23308-250MG OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA 705 CZK
APOSOR23308-1G APOSOR23308-250MG APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,2700 g/mol
Bod tání: 270…272 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682063
CAS číslo: 86620-62-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR