Tisk…
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzyl Alcohol
OR23307-1G OR23307-5G
APOSOR23307-1GEA 1210 CZK
APOSOR23307-1G APOSOR23307-5G
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Vzorec: C₉H₉N₃O
MW: 175,1873 g/mol
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682061
CAS číslo: 143426-50-0