Tisk…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Formylphenyl)-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR23305-1G OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA 622 CZK
APOSOR23305-1G APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇N₃O
Bod tání: 149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681969
CAS číslo: 27996-86-7