Tisk…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[1,2,4]Triazol-1-yl-benzoic acid
OR23304-1G OR23304-250MG
APOSOR23304-1GEA 1700 CZK
APOSOR23304-1G APOSOR23304-250MG
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,1708 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682060
CAS číslo: 162848-16-0