Tisk…
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)imidazole, 4-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
OR23301-5G
APOSOR23301-5GEA 2150 CZK
APOSOR23301-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
MW: 169,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127147
CAS číslo: 25372-03-6