Tisk…
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl alcohol, (4-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23300-1G
APOSOR23300-1GEA 622 CZK
APOSOR23300-1G
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682059
CAS číslo: 86718-08-3