Tisk…
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 705 CZK
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 135 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06208434
CAS číslo: 85888-81-9
UN: 3261
ADR: 8,III