Tisk…
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23299-1G OR23299-5G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 622 CZK
APOSOR23299-1G APOSOR23299-5G APOSOR23299-10G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209977
CAS číslo: 10040-98-9