Tisk…

4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Pyrazol-1-yl-phenylamine

OR23297-1G OR23297-25G OR23297-5G
APOSOR23297-1GEA 622 CZK
APOSOR23297-1G APOSOR23297-25G APOSOR23297-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,1879 g/mol
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626298
CAS číslo: 17635-45-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR