Tisk…
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23296-1G OR23296-250MG OR23296-5G
APOSOR23296-1GEA 3910 CZK
APOSOR23296-1G APOSOR23296-250MG APOSOR23296-5G
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682058
CAS číslo: 368870-03-5
UN: 3259
ADR: 8,III