Tisk…
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 3310 CZK
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇IN₂
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681941
CAS číslo: 368869-86-7