Tisk…
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23294-1G OR23294-25G OR23294-5G
APOSOR23294-1GEA 622 CZK
APOSOR23294-1G APOSOR23294-25G APOSOR23294-5G
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Bod tání: 76…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682057
CAS číslo: 143426-49-7