Tisk…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23291-25G
APOSOR23291-25GEA 3270 CZK
APOSOR23291-25G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681938
CAS číslo: 99662-34-7