Tisk…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 705 CZK
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 263…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682056
CAS číslo: 16209-00-0