Tisk…
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 2980 CZK
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₁₀H₈ClNS
Bod tání: 49…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00723503
CAS číslo: 4771-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III