Tisk…
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
OR23282-1G OR23282-5G
APOSOR23282-1GEA 870 CZK
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205.23 g/mol
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141954
CAS číslo: 7113-10-2