Tisk…
6-Morpholinonicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde
OR23273-1G OR23273-250MG
APOSOR23273-1GEA 0 CZK
APOSOR23273-1G APOSOR23273-250MG
6-Morpholinonicotinaldehyde
6-Morpholinonicotinaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.22 g/mol
Bod tání: 88…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659703
CAS číslo: 173282-60-5