(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR23268-25G
OR23268-5G
OR23268-1G
APOSOR23268-25GEA
4140
CZK
APOSOR23268-25G
APOSOR23268-5G
APOSOR23268-1G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ Bod tání: 96…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01057413 CAS číslo: 280556-71-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...