Tisk…
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 4630 CZK
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Vzorec: C₅H₉BrO
Bod varu: 170…171 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016894
CAS číslo: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3