Tisk…

4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 6720 CZK
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂S
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085167
CAS číslo: 187999-31-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR