Tisk…
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23258-100G OR23258-25G OR23258-5G
APOSOR23258-100GEA 3540 CZK
APOSOR23258-100G APOSOR23258-25G APOSOR23258-5G
5-Benzotriazolecarboxylic acid
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012318
CAS číslo: 23814-12-2