Tisk…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23252-1G OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA 3940 CZK
APOSOR23252-1G APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682016
CAS číslo: 321309-43-7