Tisk…
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23239-1G OR23239-5G
APOSOR23239-1GEA 3110 CZK
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₉IN₂
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626320
CAS číslo: 51660-65-2