Tisk…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 2490 CZK
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Bod varu: 132 °C/12mmHg
Bod tání: 71…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159623
CAS číslo: 2644-93-1