Tisk…
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23225-1G OR23225-250MG
APOSOR23225-1GEA 7870 CZK
APOSOR23225-1G APOSOR23225-250MG
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₃S₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02681961
CAS číslo: 321309-40-4
UN: 1759
ADR: 8,III