Tisk…
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23218-1G OR23218-250MG OR23218-100MG OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA 29400 CZK
APOSOR23218-1G APOSOR23218-250MG APOSOR23218-100MG APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₃S
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681911
CAS číslo: 368869-93-6
UN: 3261
ADR: 8,III