Tisk…
3-Thienyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23202-250MG
APOSOR23202-250MGEA 3380 CZK
APOSOR23202-250MG
3-Thienyl isocyanate
3-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₅H₃NOS
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 36…37 °C/0,75mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02681899
CAS číslo: 76536-95-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III