Tisk…
2-Thienyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23197-1G OR23197-5G OR23197-100MG OR23197-250MG OR23197-500MG
APOSOR23197-1GEA 6120 CZK
APOSOR23197-1G APOSOR23197-5G APOSOR23197-100MG APOSOR23197-250MG APOSOR23197-500MG
2-Thienyl isocyanate
2-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₅H₃NOS
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 36…38 °C/1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677700
CAS číslo: 2048-57-9