Tisk…
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 4370 CZK
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Vzorec: C₆H₅BrOS
Bod tání: 29…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02677721
CAS číslo: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II