Tisk…
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 1240 CZK
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Thiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClOS
Bod varu: 206…208 °C
Hustota: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005428
CAS číslo: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II