Tisk…
5-Phenylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23194-1G OR23194-500MG OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA 1450 CZK
APOSOR23194-1G APOSOR23194-500MG APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 23…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090038
CAS číslo: 1006-67-3