Tisk…
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Dimethyl-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl-methanol
OR23190-1G OR23190-5G
APOSOR23190-1GEA 2030 CZK
APOSOR23190-1G APOSOR23190-5G
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,16 g/mol
Bod varu: 118 °C/2mmHg
Bod tání: 50…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659702
CAS číslo: 153912-60-8