Tisk…
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 1160 CZK
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196.05
Bod varu: 111 °C/1.5mmHg
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001794
CAS číslo: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8 II