Tisk…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23189-250MG OR23189-1G OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA 1240 CZK
APOSOR23189-250MG APOSOR23189-1G APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407950
CAS číslo: 49783-84-8
UN: 3261
ADR: 8,III