Tisk…
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23183-1G OR23183-100MG OR23183-250MG OR23183-500MG
APOSOR23183-1GEA 16770 CZK
APOSOR23183-1G APOSOR23183-100MG APOSOR23183-250MG APOSOR23183-500MG
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407323
CAS číslo: 135072-14-9