Tisk…
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR23182-1G OR23182-250MG OR23182-5G
APOSOR23182-1GEA 827 CZK
APOSOR23182-1G APOSOR23182-250MG APOSOR23182-5G
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO₃
Bod tání: 244…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682031
CAS číslo: 135072-15-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III